Läs mer
Glycerol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Produktkod. 15611480
Kvantitet:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
250kg
5 L
70kg
Produktkod. 15611480
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 155235L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densitet 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Flampunkt 160°C (320°F)
Tändningsrester ≤0.01% (as SO4)
Tändpunkt 698°F
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 5 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Ångdensitet 3.1 (vs air)
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 1mmHg (20°C)
Procent renhet 99 to 101% (alkalimetric)
Kvalitet puriss.