Läs mer
Glycerol, puriss., Honeywell
Kvantitet:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
250kg
5 L
70kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC. |
| Densitet | 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C |
| Flampunkt | 160°C (320°F) |
| Tändningsrester | ≤0.01% (as SO4) |
| Tändpunkt | 698°F |
| Linjär formel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Kvantitet | 70 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Visa mer |