Läs mer
Glycerol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15681470
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
250kg
5 L
70kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681470 1 L 1 L
15611480 5 L 5 L
15631480 70 kg 70kg
15691470 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15681470 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 155231L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 SEK
    245.37 SEK / 1 L
    Save 1809.63 SEK
    88% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densitet 1,2580 till 1,2644 g/ml vid 20 °C, ≥1,257 g/ml vid 25 °C
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Tändningsrester ≤0,01% (som SO4)
Tändpunkt 698 °F
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 1 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Ångdensitet 3.1 (vs luft)
Formel vikt 92,09 g/mol
Ångtryck 1 mmHg (20 °C)
Procent renhet 99 till 101 % (alkalimetrisk)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Glycerol