Läs mer
Glycerol, puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15665690
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15665690 1 L 1 L
15685690 250 mL 250ml
15675690 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15665690 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 497701L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1099.05 SEK / 1 L
    Save 880.95 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-03-2027
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Densitet 1.25g/mL
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Tändpunkt 698 °F
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Kvantitet 1 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Ångdensitet 3.1 (vs luft)
Formel vikt 92,09 g/mol
Ångtryck 1 mmHg (20 °C)
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Glycerol