Läs mer
Glycerollösning, puriss pa, 86 till 89 % (T), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15615700
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
500ml
Produktkod. 15615700
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 497825L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, 86-89 % (T)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol solution
Smältpunkt 20°C
Densitet 1.252g/mL at 25°C
Kokpunkt 290°C
Flampunkt 160°C (320°F)
Förpackning Polyflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 5 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Formel vikt 92.09g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet 86 to 89% (T)