Läs mer
Glyceroltriacetat, 99 %
Produktkod. 11478996
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478996 2500 g 2500g
11468996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17132.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218,205 g/mol
Glyceroltriacetat används som livsmedelstillsats och som lösningsmedel i smakämnen. Det fungerar som ett hjälpämne i farmaceutiska produkter där det används som ett fuktbevarande medel och ett mjukgörare. Det används också som bränsletillsats, som anti-knackningsmedel, lim och tätningskemikalier, fyllmedel, mellanprodukter och processregulatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glyceroltriacetat används som livsmedelstillsats och som lösningsmedel i smakämnen. Det fungerar som ett hjälpämne i farmaceutiska produkter där det används som ett fuktbevarande medel och ett mjukgörare. Det används också som bränsletillsats, som anti-knackningsmedel, lim och tätningskemikalier, fyllmedel, mellanprodukter och processregulatorer.
Löslighet
Något blandbar med vatten, koltetraklorid och koldisulfid. Blandbar med aceton, etanol, bensen och kloroform.
Anmärkningar
Värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-76-1
Molekylformel C9H14O6
Molekylvikt (g/mol) 218.205
MDL-nummer MFCD00008716
InChI-nyckel URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC-namn 2,3-diacetyloxipropylacetat
LEDER CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol triacetate
Smältpunkt 2 °C till 4 °C
Densitet 1.155
Kokpunkt 257 °C till 259 °C
Flampunkt 149 °C (300 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Petroleumliknande
Kvantitet 2500 g
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten, koltetraklorid och koldisulfid. Blandad med aceton, etanol, bensen och kloroform.
Formel vikt 218.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.