Läs mer
Glycerol Triacetate, Millipore™
Produktkod. 10780762
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780762 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10780762 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1082380500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For biochemistry
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with \Less Hazardous Chemical Syntheses\.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 102-76-1
Smältpunkt -78°C
Densitet 1.16 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 258°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008716
Kvantitet 500 mL
Synonym Glycerol triacetate, Glycerol triacetate
Molekylvikt (g/mol) 218.2