Läs mer
Glyceroltributyrat, 97 %
Produktkod. 11433784
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433784 50 g 50g
11443784 250 g 250g
11423784 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433784 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11830.18
 Begränsad artikel
I lager
Glyceroltributyrat, 98%, C15H26O6, CAS-nummer-60-01-5, tri-n-butyrin, glyceryltributyrat, propan-1,2,3-triyltributyrat, glyceroltributyrat, glyceroltributanoat, glyceroltribututyrin, tributyrin, butyrin, butyryltriglycerid, tributin, 1000g, 1714746, 307 grader. C till 308 grader. C, CHEBI:35020 | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302,367 g/mol
Glyceroltributyrat är en triglycerid som kan hämma celltillväxt och inducera celldifferentiering. Det används för att inducera differentiering av maligna celler följt av stopp av celltillväxt och apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glyceroltributyrat är en triglycerid som kan hämma celltillväxt och inducera celldifferentiering. Det används för att inducera differentiering av maligna celler följt av stopp av celltillväxt och apoptos.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser. Använd med tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-01-5
Molekylformel C15H26O6
Molekylvikt (g/mol) 302.367
MDL-nummer MFCD00009392
InChI-nyckel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-namn 2,3-di(butanoyloxi)propylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol tributyrate
Smältpunkt -75 °C
Densitet 1.032
Kokpunkt 307 °C till 308 °C
Flampunkt 174 °C (345 °F)
Brytningsindex 1.4358
Kvantitet 50 g
Beilstein 1714746
Merck Index 14,9620
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 302.37
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.