Läs mer
Glyceroltriformat, TRC
Produktkod. 30135384
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135384 5 g
30010775 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6015455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32765-69-8
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Synonym Triformin, 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-Triformate, 1,2,3-Propanetriol, Triformate
IUPAC-namn 2,3-diformyloxipropylformiat
LEDER O=COCC(COC=O)OC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol Triformate
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2
Formel vikt 176.0321
Procent renhet >95%