Läs mer
Glycerol Trilinoleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerol Trilinoleate |
| CAS | 537-40-6 |
| Molekylformel | C57 H98 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, Linolein, tri- (6CI,7CI,8CI), Efaderma F, Glycerin trilinoleate, Glycerol trilinoleate, Glyceryl trilinoleate, LLL, LLL triacylglycerol, Linoleic acid triglyceride, Linoleic triglyceride, Triglyceride LLL, Trilinolein, Trilinoleoylglycerol, Trilinoleyl glyceride |
| InChI formel | InChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-bis[[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxy]propyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 879.38 |
| Formel vikt | 878.7363 |