Läs mer
Glycerol tripalmitate, 98%
Produktkod. 11464313
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11464313
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10922.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.339 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-44-2
Molekylformel C51H98O6
Molekylvikt (g/mol) 807.339
MDL-nummer MFCD00008995
InChI-nyckel PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC-namn 2,3-di(hexadekanoyloxi)propylhexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol tripalmitate
Smältpunkt 60°C to 64°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 807.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.