Läs mer
Glycerol (Ultra Pure 99,5%)
Produktkod. 11421572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421572 4 L 4 L
11401572 500 mL 500ml
11411572 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421572 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3595.00 SEK
    3423.50 SEK / 4 L
    Save 171.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Kvantitet 4 L
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Liquid