Läs mer
Glycerol, ultrarent, 99,5+%
Produktkod. 15456539
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456539 100 mL 100ml
15466539 250 mL 250ml
15476539 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64719.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 SEK
    591.65 SEK / 100ml
    Save 118.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används vid provberedning och gelbildning för polyakrylamidgelelektrofores. Glycerol (5–10 %) ökar tätheten i ett prov så att provet lägger lager i botten av gelens prov. | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92,09 g/mol
Glycerol, ultrapure används vid provberedning och gelbildning för polyakrylamidgelelektrofores. Glycerol (5-10%) ökar densiteten hos ett prov så att provet kommer att skikta sig i botten av en gel provbrunn. Glycerol används också för att underlätta gjutning av gradientgeler och som en proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponent används glycerol som lösningsmedel, mjukgörare och fuktighetsbevarande medel. Ytterligare användningar inkluderar som ett hjälpmedel vid gjutning av gradientgeler, en proteinstabilisator och lagringsbuffertkomponent.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerol
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.26
Kokpunkt 182 °C (20 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 100 mL
Beilstein 635685
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten
Formel vikt 92.09
Procent renhet ≥99.5%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.