Läs mer
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16422429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16422429 1 g 1g
16401198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422429 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0886
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
CAS 13408-09-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H17Na2O11P
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O]
Molekylvikt (g/mol) 306.11
Formel vikt 306.11
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death