Läs mer
beta-glycerofosforsyra, dinatriumsalt pentahydrat, 98 %
Produktkod. 10259600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259600 100 g Glasflaska 100g
10424701 25 g Glasflaska 25g
10561814 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410991000
 Begränsad artikel
I lager
beta-glycerofosforsyra, dinatriumsaltpentahydrat, 98%, C3H7Na2O6P.5H2O, CAS-nummer-13408-09-8 | CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13408-09-8
Molekylformel C3H19Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 308.13
MDL-nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI-nyckel VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC-namn 1,3-dihydroxipropan-2-yldivätefosfat;natrium;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 102,0 °C till 104,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2OHCH(OPO3Na2)CH2OH·5H2O
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig.
Formel vikt 306.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.