Läs mer
Glycerofosforsyra, natriumsalt, hydat, racemisk, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8) |