Läs mer
Glycerofosforsyra, natriumsalt, hydat, racemisk, TRC
Produktkod. 30138601
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138601 10 mg
30135589 50 mg
17987824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG60161010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C3H9O6P • x(Na) • y(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 172.0722991802
Synonym rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate, α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
LEDER O=P(O)(O)OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)