Läs mer
Glyceryl 1,3-Distearate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyceryl 1,3-Distearate-d5 |
| CAS | 1246523-69-2 |
| Molekylformel | C39H71D5O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Octadecanoic Acid 2-Hydroxy-1,3-Propanediyl Ester-d5, 1,3-di-Stearin-d5, 1,3-Di-O-stearoylglycerol-d5, 1,3-Distearin-d5, 1,3-Distearoylglycerin-d5, 1,3-Distearoylglycerol-d5, Glycerin 1,3-Distearate-d5, Glycerol 1,3-Distearate-d5, Glyceryl 1,3-Distearate-d5, NSC 404229-d5, Stearic Acid Diglycerin Ester-d5, sn-1,3-Distearoylglycerol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D |
| LEDER | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-octadecanoyloxypropyl) octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.05 |
| Formel vikt | 629.6007 |