Läs mer
(±)-Glyceryl 1-Monooctadecanoate-d35, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyceryl 1-Monostearate-D35 |
| CAS | 333748-53-1 |
| Molekylformel | C21 D35 H7 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Octadecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d35 acid, 2,3-dihydroxypropyl ester (9 CI), (±)-Glyceryl 1-Monooctadecanoate-d35, Glyceryl 1-Monostearate-d35, Glyceryl 1-Monostearate-D35, Octadecanoic-d35 acid 2,3-dihydroxypropyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23 H,2-19H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxypropyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontadeuteriooctadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.7714 |
| Formel vikt | 393.528 g/mol |
| Visa mer |