Läs mer
Glyceryl-d5 Triacetate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triacetin-d5 |
| CAS | 159510-46-0 |
| Molekylformel | C9 D5 H9 O6 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,2,3-Propane-1,1,2,3,3-d5-triol, triacetate (9 CI), 1,2,3-Propane-1,1,2,3,3-d5-triol triacetate, 1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5 triacetate, Triacetin-d5, Glycerol-d5 triacetate, Triacetylglycerol-d5, Triacetin-D5 (glycerol-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3/i4D2,5D2,9 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(OC(=O)C)C([2 H])(OC(=O)C)C([2 H])([2 H])OC(=O)C |
| IUPAC-namn | (2,3-diacetyloxy-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.2347 |
| Formel vikt | 223.1104 g/mol |
| Visa mer |