missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glyceryl-d5 Trioleate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyceryl-1,1,2,3,3-D5 Trioleate |
| CAS | 60892-83-3 |
| Molekylformel | C57 D5 H99 O6 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 9-Octadecenoic acid (9 Z)-, 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9 CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester (ZCI), (9 Z,9'Z,9''Z)-9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester, Glycerin-d5 trioleate, Glycerol-d5 trioleate, Glycerol-d5 triolein, Glyceryl trioleate-d5, Triolein-d5 (glyceryl-d5), Glyceryl-1,1,2,3,3-D5 Trioleate |
| InChI formel | InChI=1 S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54 H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52D2,53D2,54 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2 H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy]propyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 890.4629 |
| Formel vikt | 889.8147 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?