Läs mer
Glyceryl-d5 Trioleate, CDN
Produktkod. 30318872
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318872 0.05 g
30310505 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318872 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73280.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyceryl-1,1,2,3,3-D5 Trioleate
CAS 60892-83-3
Molekylformel C57 D5 H99 O6
Kvantitet 0.05 g
Synonym 9-Octadecenoic acid (9 Z)-, 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9 CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester (ZCI), (9 Z,9'Z,9''Z)-9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester, Glycerin-d5 trioleate, Glycerol-d5 trioleate, Glycerol-d5 triolein, Glyceryl trioleate-d5, Triolein-d5 (glyceryl-d5), Glyceryl-1,1,2,3,3-D5 Trioleate
InChI formel InChI=1 S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54 H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52D2,53D2,54 D
LEDER [2 H]C([2 H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2 H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC-namn [1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy]propyl] (Z)-octadec-9-enoate
Molekylvikt (g/mol) 890.4629
Formel vikt 889.8147 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 95% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.