Läs mer
Glyceryl Iodide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-iodopropane-1,2-diol |
| CAS | 554-10-9 |
| Molekylformel | C3 H7 I O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7IO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| LEDER | OCC(O)CI |
| IUPAC-namn | 3-iodopropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.991 |
| Formel vikt | 201.949 |