Läs mer
Glycerylmonooleat, MP Biomedicals™
Produktkod. 17831421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17831421 100 mg -
11451762 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17831421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210488880
Frigör fri glycerol och oljesyra vid hydrolys. Glycerylmonooleat, MP Biomedicals är ett ytaktivt ämne som har använts i flytande kristallstudier. Forskning visar att i närvaro av Monoolein (1-Oleoyl-rac-glycerol), penetrationen av läkemedlet
Monoolein (1-Oleoyl-rac-glycerol) används i utvecklingen av monooleinbaserade nanopartikulära flytande dispersioner som möjliga vehiklar för läkemedelstillförsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-03-5
Molekylformel C21H40O4
Molekylvikt (g/mol) 356.547
InChI-nyckel RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonym monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
IUPAC-namn 2,3-dihydroxipropyl (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Specifikationer
Smältpunkt 35°C (literature)
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in chloroform (50mg/mL). Also soluble in hexane.
Formel vikt 356.55
Fysisk form Vätska