Läs mer
Glyceryl Tri(hexadecanoate-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tripalmitin-D27 (tri(hexadecanoyl-13,13,14,14,15,15,16,16,16-D9)) |
| CAS | 1219804-91-7 |
| Molekylformel | C51 D27 H71 O6 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Hexadecanoic-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9 acid 1,2,3-propanetriyl ester, Glyceryl Tri(hexadecanoate-13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9), Glycerol trihexadecanoate-d27, Glyceryl tripalmitate-d27, Trihexadecanoin-d27, Tripalmitin-d27, Tripalmitin-D27 (tri(hexadecanoyl-13,13,14,14,15,15,16,16,16-D9)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3-bis(13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuteriohexadecanoyloxy)propyl 13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuteriohexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 834.4866 |
| Formel vikt | 833.9058 g/mol |
| Visa mer |