Läs mer
Glyceryl Tri(hexadecanoate-2,2-d2), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tripalmitin-D6 (tri(hexadecanoyl-2,2-D2)) |
| CAS | 241157-06-2 |
| Molekylformel | C51 D6 H92 O6 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hexadecanoic-2,2-d2 acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9 CI), Hexadecanoic-2,2-d2 acid 1,2,3-propanetriyl ester, Glyceryl Tri(hexadecanoate-2,2-d2), Glycerol trihexadecanoate-2,2,2',2',2'',2''-d6, Glyceryl tripalmitate-d6, Trihexadecanoin-d6, Tripalmitin-d6, Tripalmitin-D6 (tri(hexadecanoyl-2,2-D2)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i43D2,44D2,45D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)OCC(COC(=O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-bis(2,2-dideuteriohexadecanoyloxy)propyl 2,2-dideuteriohexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 813.3572 |
| Formel vikt | 812.774 g/mol |
| Visa mer |