Läs mer
Glyceryl Tripalmitelaidate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyceryl Tripalmitelaidate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h19-24,48H,4-18,25-47H2,1-3H3/b22-19+,23-20+,24-21+ |
| Formel vikt | 800.6894 |