Läs mer
Glyceryl Tritridecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyceryl Tritridecanoate |
| CAS | 26536-12-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C42H80O6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tridecanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerin Tritridecanoate, Glycerol tris(tridecanoate), Tritridecanoin, Tridecanoic Acid 1,1’,1’’-(1,2,3-Propanetriyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-di(tridecanoyloxy)propyl tridecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 681.08 |
| Visa mer |