Läs mer
Glycidaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidaldehyde |
| CAS | 765-34-4 |
| Molekylformel | C3H4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Oxiranecarboxaldehyde, 2,3-Epoxypropanal, Epihydrinaldehyde, Epoxypropanal, Formyloxirane, Glycidal, NSC 521506 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2/c4-1-3-2-5-3/h1,3H,2H2 |
| LEDER | O=CC1CO1 |
| IUPAC-namn | oxirane-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.06 |
| Formel vikt | 72.0211 |