Läs mer
Glycidamide- 13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidamide 13C3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 90.0421 |