Läs mer
Glycidamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidamide |
| CAS | 5694-00-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 H5 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5) |
| LEDER | NC(=O)C1CO1 |
| IUPAC-namn | oxirane-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.08 |
| Formel vikt | 87.032 |
| Visa mer |