missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Glycidol-1,1,2,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidol-d5 |
| CAS | 1246819-20-4 |
| Molekylformel | C3 2H5 H O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.11 |
| Formel vikt | 79.0682 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?