Läs mer
Glycidol, 96 %
Produktkod. 10590931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590931 100 mL Glasflaska 100ml
10550771 500 mL Glasflaska 500ml
11924761 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10590931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120051000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 556-52-5 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-52-5
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00005147,MFCD00074873
InChI-nyckel CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidol, oxiranemethanol, 2,3-epoxy-1-propanol, epihydrin alcohol, glycide, oxiranylmethanol, 3-hydroxypropylene oxide, 1-propanol, 2,3-epoxy, 2,3-epoxypropanol, glycidyl alcohol
PubChem CID 11164
ChEBI CHEBI:30966
IUPAC-namn oxiran-2-ylmetanol
LEDER OCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidol
Smältpunkt -54,0 °C
Färg Beige-Gul till Vit
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 160,0 °C till 161,0 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4300 till 1,4340
Kvantitet 100 mL
Beilstein 17,104
Merck Index 15,4525
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Viskositet 4,0 mPa (20 °C)
Formel vikt 74.08
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycidol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.