Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidol |
| Smältpunkt | -54.0°C |
| Densitet | 1.1100g/mL, 1.11 |
| Kokpunkt | 160.0°C to 161.0°C |
| Flampunkt | 71°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Förpackning | Glasflaska |
| Brytningsindex | 1.4300 to 1.4340 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Beilstein | 17,104 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Glycidol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.