Läs mer
Glycidol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidol-d5 |
| CAS | 1246819-20-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 2H5 H O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.11 |
| Visa mer |