Läs mer
Glycidol, TRC
Produktkod. 30399555
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30399555 1 g
1 options
Produktkod. 30399555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6157001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidol
CAS 556-52-5
Molekylformel C3 H6 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Glycidol, Oxiran-2-ylmethanol, [(2RS)-Oxiran-2-yl]methanol, 2-Oxiranemethanol, 1-Propanol, 2,3-epoxy- (7CI,8CI), Glycidol (6CI), Oxiranemethanol (9CI), (RS)-Glycidol, (±)-2,3-Epoxy-1-propanol, (±)-Glycidol, 1,2-Epoxy-3-hydroxypropane, 1-Hydroxy-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-propanol, 2-(Hydroxymethyl)oxirane, 3-Hydroxy-1,2-epoxypropane, 3-Hydroxypropylene oxide, Allyl alcohol oxide, Epihydrin alcohol, Epiol OH, Glycide, Glycidol-Virantage VW 10200RP triblock copolymer, Glycidyl alcohol, NSC 46096, Oxiran-2-ylmethanol, Oxiranylmethanol, Racemic glycidol, dl-Glycidol
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
LEDER OCC1CO1
IUPAC-namn oxiran-2-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Formel vikt 74.0368