Läs mer
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15440408
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440408 5 g 5g
15450408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19932-26-4
Molekylformel C6H8F4O2
Molekylvikt (g/mol) 188.122
MDL-nummer MFCD00054682
InChI-nyckel DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
PubChem CID 89247
IUPAC-namn 2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxymethyl)oxirane
LEDER C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Densitet 1.327
Kokpunkt 50°C (4 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.366
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.12
Procent renhet 97%