Läs mer
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15450408
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450408 25 g 25g
15440408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53508.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19932-26-4
Molekylformel C6H8F4O2
Molekylvikt (g/mol) 188.122
MDL-nummer MFCD00054682
InChI-nyckel DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, 2-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl oxirane, glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether, 2-4,4,5,5-tetrafluoro-2-oxapentyl oxirane, oxirane, 2,2,3,3-tetrafluoropropoxy methyl, 3-2,2,3,3-tetrafluoropropoxy-1,2-propenoxide, 3-2,2,3,3,-tetrafluoropropoxy-1,2-epoxypropane, ksc497c1p
PubChem CID 89247
IUPAC-namn 2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxymethyl)oxirane
LEDER C1C(O1)COCC(C(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Densitet 1.327
Kokpunkt 50°C (4 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.366
Kvantitet 25 g
Formel vikt 188.12
Procent renhet 97%
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.