Läs mer
Glycidyl 2-metylfenyleter, teknik 85 %
Produktkod. 11318255
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318255 100 g 100g
11308255 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10136.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2210-79-9 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2210-79-9
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00037847
InChI-nyckel KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
PubChem CID 16640
IUPAC-namn 2-[(2-metylfenoxi)metyl]oxiran
LEDER CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl 2-methylphenyl ether
Densitet 1.079
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (6 mmHg)
Flampunkt 120 °C (248 °F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 4585
Formel vikt 164.21
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.