Läs mer
Glycidyl 4-Toluenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl 4-Toluenesulfonate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 228.0456 |