Läs mer
Glycidyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Acrylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-2-6(7)9-4-5-3-8-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| Formel vikt | 128.0473 |