Läs mer
Glycidyl Caprate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Caprate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(14)16-11-12-10-15-12/h12H,2-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 228.1725 |