Läs mer
Glycidyl Caprylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Caprylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-11(12)14-9-10-8-13-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 200.14 |