Läs mer
Glycidyl Eicosapentaenoate-d5, TRC
Produktkod. 30240794
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240794 10 mg
30240835 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG61565210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795143-63-3
Molekylformel C23H29D5O3
Molekylvikt (g/mol) 363.55
Synonym (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Glycidyl-d5 Ester, EPA Glycidyl-d5 Ester;
LEDER O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl Eicosapentaenoate-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2,22D
Formel vikt 363.2822