Läs mer
Glycidylgondolenat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Gondolenate |
| Analyt- eller komponentnamn | Glycidyl Gondolenate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H38 O3 |
| Synonym | (E)-Oxiran-2-ylmethyl octadec-11-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h7-8,20H,2-6,9-19H2,1H3/b8-7+ |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC-namn | oxiran-2-ylmetyl (E)-oktadek-11-enoat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |