missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycidyl Hexanoate, TRC

Produktkod. 30240546
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240546 1 g
30240639 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6155601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17526-74-8
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.22
Synonym Hexanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Hexanoic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, Hexanoic Acid Oxiranylmethyl Ester;
LEDER CCCCCC(=O)OCC1CO1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycidyl Hexanoate
Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.