Läs mer
Glycidyl Laurate-d5, TRC
Produktkod. 30240965
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240965 1 mg
30240852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6157071MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329563-35-0
Molekylformel C15H23D5O3
Molekylvikt (g/mol) 261.41
Synonym Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl-d5 Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl-d5 Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol-d5 Laurate, Glycidyl-d5 Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl-d5 Ester, NSC 406541-d5;
IUPAC-namn [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] dodecanoate
LEDER [2H]C1(C(O1)([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCC)[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl Laurate-d5
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3/i12D2,13D2,14D
Formel vikt 261.2352