Läs mer
Glycidyl Laurate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Laurate |
| CAS | 1984-77-6 |
| Molekylformel | C15 H28 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dodecanoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Lauric Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, 2,3-Epoxy-1-propanol Laurate, Glycidyl Dodecanoate, Lauric Acid Glycidyl Ester, NSC 406541 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(16)18-13-14-12-17-14/h14H,2-13H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC-namn | oxiran-2-ylmethyl dodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.38 |
| Formel vikt | 256.2038 |