Läs mer
Glycidyl Linoleate-d5, TRC
Produktkod. 30240947
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240947 10 mg
30240873 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG61572210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246834-15-0
Molekylformel C21 2H5 H31 O3
Molekylvikt (g/mol) 341.54
Synonym Glycidyl Linoleate D5 (Glycidyl D5), Linoleic acid-glycidyl ester D5 (glycidyl D5)
IUPAC-namn [dideuterio-(2,3,3-trideuteriooxiran-2-yl)methyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
LEDER [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycidyl Linoleate glycidyl-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
Formel vikt 341.2978