Läs mer
Glycidyl Linoleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycidyl Linoleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| Formel vikt | 336.2664 |
| Procent renhet | >95% |