Läs mer
Glycidyl Linolenate, TRC
Produktkod. 30137463
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137463 500 mg
30007473 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG615710500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51554-07-5
Molekylformel C21 H34 O3
Molekylvikt (g/mol) 334.49
Synonym (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester;
IUPAC-namn oxiran-2-ylmethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
LEDER CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Glycidyl Linolenate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h3-4,6-7,9-10,20H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-
Formel vikt 334.2508
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.